Drukuj
Wkłady chłodzące, Freez’Pack
Dostawca: CAMPING GAZ
21628 39040
CAMP21628EA 22.9 PLN
CAMP21628 CAMP39040
Wkłady chłodzące, Freez’Pack
Wkłady chłodzące
This cooling pack is ideal for keeping drinks, food or medicines cool for longer in a passive hard or soft cooler. Its components include water, carboxymethyllcellulose, acticide and blue colourant.
  • Food-safe (non-toxic refrigerant)
  • Dishwasher proof
  • Reusable