Drukuj
B??kit brylatowy Coomassie
Dostawca: G Biosciences
786-526 786-527
786-526EA 741 PLN
786-526 786-527
B??kit brylatowy Coomassie
Elektroforezy, Odczynniki Odczynniki do usuwania wybarwień
G-Biosciences' Destain I contains approximately 45% methanol and 9% glacial acetic acid. G-Biosciences' Destain II contains approximately 5% methanol and 7% acetic acid.