Drukuj
azotan amonu ≥95.0%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
0729-05EA 1240 PLN
0729-05 0729-01
azotan amonu ≥95.0%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
azotan amonu
Formuła: NH₄NO₃
MW: 80.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 230
Temp. topnienia: 169
Gęstość: 1.73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011425
Numer CAS: 6484-52-2
Numer WE (dawny EINECS): 229-347-8
Jednostka: 1942
ADR: 5.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,00538
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Reagent Chemical Requirements ≥95.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.005%
ACS - Assay (NH₄NO₃) ≥95.0 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - Residue after Ignition ≤0.01 %
ACS - pH of 5% Solution at 25°C 4.5 - 6.0
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.002 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Nitrite (NO₂) Passes Test
Phosphate (PO₄) ≤5 ppm
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤2.0 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs