Drukuj
Pierścienie wlewowe do butelek laboratoryjnych, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
1089911 1089914 1089917
SCOT1089911EA 33.2 PLN
SCOT1089911 SCOT1089914 SCOT1089917
Pierścienie wlewowe do butelek laboratoryjnych, DURAN®
Nakrętki Nakrętki
PP, coloured.
  • Size GL 45
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
For reagent and media bottles.