Drukuj
Zestaw czyste DNA GET™
Dostawca: G Biosciences
786-356 786-357
786-356EA 931 PLN
786-356 786-357
Zestaw czyste DNA GET™
Odczynniki do kwasów nukleinowych Odczynniki i zestawy do oczyszczania kwasów nukleinowych
GET™ CLEAN DNA uses high binding affinity GET™ spin columns to remove salts, enzymes, unincorporated nucleotides, radiolabels, and primer-dimers from any DNA preparation of 100 bp to 20 kb. GET™ spin columns has an enhanced binding affinity for DNA, thus eliminating loss or damage of DNA.
  • Spin column format
  • Enhanced DNA binding affinity
  • Protocol takes 5 to 10 minutes
  • No phenol/chloroform extraction or alcohol precipitations