Drukuj
Butelki, szeroka szyjka, z zakrętkami
Dostawca: LAMAPLAST
35 37 36
LAMA35EA 37.9 PLN
LAMA35 LAMA37 LAMA36
Butelki, szeroka szyjka, z zakrętkami
Butelki i butle Butle plastikowe
HDPE, półprzezroczysty.
  • Wyposażony w wewnętrzną nasadkę
  • Opróżnianie gwarantowane przez nachylenie ramion
  • Do użytku spożywczego
Nadaje się do przechowywania gęstych cieczy, granulatów i proszków. Szeroka szyja umożliwiają łatwe napełnianie.