Drukuj
Rurki chromatograficzne, nierdzewne , VICI®
Dostawca: VICI JOUR RESEARCH
JR-TSS.520-M3 JR-TSS.510-M3 JR-TSS140-M10
JOURJR-TSS.520-M3EA 656 PLN
JOURJR-TSS.520-M3 JOURJR-TSS.510-M3 JOURJR-TSS140-M10
Rurki chromatograficzne, nierdzewne , VICI®
Przewody, kapilary i rury Chromatography Tubing
SS316, premium grade, seamless.
  • Smooth internal surface
  • Soft annealed OD for easy ferrule connections
A variety of sizes for HPLC and GC applications. Tubings can withstand a pressure rating of min 400 bar (5800 psi) and 365 bar (5300 psi)