Drukuj
Szkiełka do mikroskopu, Snowcoat®
Dostawca: LEICA HISTOLOGY
3808100GEIP 3808100GEP
LEIH3808100GEIPEA 986 PLN
LEIH3808100GEIP LEIH3808100GEP
Szkiełka do mikroskopu, Snowcoat®
Szkiełka mikroskopowe i nakrywkowe Szkiełka mikroskopowe
These slides are designed for optimisal use with xylene-resistant pens or pencils.
  • Ground edges
  • Six colours available
  • Easy colour-coded identification