Drukuj
Zestaw szablonów DNA GET™
Dostawca: G Biosciences
786-353 786-354
786-353EA 2130 PLN
786-353 786-354
Zestaw szablonów DNA GET™
Odczynniki do kwasów nukleinowych Odczynniki i zestawy do oczyszczania kwasów nukleinowych
GET™ DNA Template is a spin column format kit suitable for the preparation of DNA templates from blood, cells, fungal and animal tissue samples. The isolated genomic DNA is suitable for PCR and other downstream applications.
  • Spin column format
  • Purifies mammalian genomic DNA free from impurities
  • Yield is ~1 to 40 µg DNA per preparation