Drukuj
Rękawice odporne chemicznie, AlphaTec® AquaDri® 58-330/58-335
Dostawca: Ansell
58-330/10 58-330/11 58-330/7 58-330/8 58-330/9 58-335/7 58-335/8 58-335/9 58-335/10 58-335/11
112-3397EA 376 PLN
112-3397 112-3398 112-3399 112-3400 112-3401 112-3404 112-3405 112-3406 112-3402 112-3403
Rękawice odporne chemicznie, AlphaTec® AquaDri® 58-330/58-335
Rękawice
Te dwuwarstwowe rękawiczki chronią i utrzymują ręce przed wilgocią. Wewnętrzna miękka powłoka z pianki z zastrzeżoną technologią AquaDri® zapewnia niezrównane wchłanianie wilgoci: Średnio do 10 razy więcej niż tradycyjne podszewki flokowane bawełną. Folia nitrylowa zapewnia zaawansowaną ochronę chemiczną przed przypadkowym narażeniem na zasady, oleje, paliwa, niektóre rozpuszczalniki, smary i tłuszcze zwierzęce.
  • Odwrócone rombowe wykończenie zapewnia lepszą przyczepność na suchej i mokrej powierzchni, zapewniając optymalne rezultaty w suchych lub mokrych warunkach
  • Wysokowydajny związek nitrylowy zapewnia lepszą ochronę przed zaczepieniem, przebiciem i ścieraniem w porównaniu do gumy lub neoprenu
  • Składana rynna mankietu zapobiega kapaniu na przedramię
Grubość:
58-330 0,3 mm (Nitryl) +0,35 mm (podszewka AquaDri®)
58-335: 0,45 mm (Nitryl) +0,35 mm (podszewka AquaDri®)
Thickness: 58-330: 0,3 mm (Nitrile) + 0,35 mm (AquaDri® lining) 58-335: 0,45 mm (Nitrile) + 0,35 mm (AquaDri® lining)
Colour: Turquoise or green
EN 374 (JKL), EN 388 (4101), EN 1149; Cat. III; AQL 1,5 Food contact approved
Certyfikaty: 58-330 EN ISO 374-1:2016 Typ A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN388:2016 (3101X), EN 1149; Kat. III; AQL 1,5
58-335: EN ISO 374-1:2016 Typ A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN388:2016 (4101A), EN 1149; Kat. III; AQL 1,5
Zatwierdzony do kontaktu z żywnością