Drukuj
Rękawice odporne chemicznie, AlphaTec® 58-430 / 58-435
Dostawca: Ansell
58-435/10 58-435/7 58-435/11 58-435/8 58-435/9 58-430/10 58-430/11 58-430/7 58-430/8 58-430/9
112-3412EA 596 PLN
112-3412 112-3414 112-3413 112-3415 112-3416 112-3407 112-3408 112-3409 112-3410 112-3411
Rękawice odporne chemicznie, AlphaTec® 58-430 / 58-435
Rękawice
Rękawice cechują się technologią Ansell Grip™ zapewniającą optymalną kontrolę podczas pracy z tłustymi lub mokrymi przedmiotami. Mniejsza siła jest wymagana na śliskich przedmiotach, co zmniejsza zmęczenie ręki i ramienia.
  • Średnio ciężka rękawica 58-430 ma powłokę o grubości 10 milicali (~ 0,25 mm), która chroni przed narażeniem na działanie zasad, olejów, paliw, niektórych rozpuszczalników, smarów i tłuszczów zwierzęcych
  • Wytrzymałe 58-435 ma powłokę o grubości 16 milicali (~ 0,41 mm) skuteczną wobec pochodnych węglowodorowych, zasad alkoholowych, wielu rozpuszczalników i estrów
  • Powłoka nitrylowa zapewnia doskonałą ochronę przed zadrapaniami, przebiciem i ścieraniem w celu długotrwałego noszenia
  • Składany mankiet pozwala zapobiegać kapaniu na przedramię
  • Wyjątkowo długi mankiet (58-435) chroni przed górną częścią przedramienia
Oba modele zapewniają większą elastyczność i zręczność dzięki bawełnianej powłoce z nitrylem i dopasowanemu dopasowaniu niczym „druga dłoń”, która zaciska dopasowanie na dłoni.
Colour: Green/grey
58-430: EN 374 (JKL), EN 388 (3001), EN 1149; Cat. III; AQL 0,65 58-435: EN 374 (AJKL), EN 388 (4001), EN 1149; Cat. III; AQL 0,65 Food contact approved
Certyfikaty: 58-430: EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3001X), EN 1149; Kat. III; AQL 0,65
58-435: EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4001A), EN 1149; Kat. III; AQL 0,65
Dopuszczone do kontaktu z żywnością