Drukuj
Titrator, TitroLine® 5000
Dostawca: SI Analytics
285225760 285225770 285225790 285225780 285225850 285225740 285227750 285227760 285227770
661-0213EA 18290 PLN
661-0213 661-0214 661-0216 661-0215 661-0221 SCOI285225740 661-0274 661-0275 661-0276
Titrator, TitroLine® 5000
Titratory
TitroLine® 5000, następca TitroLine® easy, jest bardzo łatwym w użyciu automatycznym titratorem do różnych zastosowań, w tym do zastosowań związanych z wodą/ściekami, analizą środowiskową i żywności.
  • Wejście pomiarowe pH/mV o wysokiej rozdzielczości dla elektrod pH, ORP, srebrnych i innych elektrod mV
  • Wejście pomiaru temperatury PT1000 i NTC 30 do automatycznej kompensacji temperatury
  • Zainstalowane standardowe metody do FOS/TAC, zasadowości, całkowitej kwasowości napojów, chlorków itp.
  • Miareczkowanie liniowe i dynamiczne do punktu równoważnikowego
  • Miareczkowanie do punktów końcowych pH i mV
  • Ta sama funkcja ręcznego miareczkowania i dozowania, co w biurecie tłokowej Titronic® 300
Dodatkowe informacje: Basic (M1) units supplied with pre-assembled 20 or 50 ml dosing unit, manual controller, titration clamp, stand rod, magnetic stirrer TM 50 and power supply. M2 units also include a pH electrode and buffer set. The M3 unit includes an Ag electrode instead of a pH electrode.