Drukuj
N,N,N',N'-Tetrametyloetylenodiamina 99,9 Electrophoresis
Dostawca: G Biosciences
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,2-Di(dimetyloamino)etan
RC-101 RC-102
RC-101EA 1050 PLN
RC-101 RC-102
N,N,N',N'-Tetrametyloetylenodiamina 99,9 Electrophoresis
N,N,N',N'-Tetrametyloetylenodiamina
TEMED (N,N,N’,N’-Tetramethylethylenediamine) is a 99,9% pure polymerisation reagent used when making polyacrylamide gels used in gel electrophoresis.
Formuła: C₆H₁₆N₂
MW: 116.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 120
Temp. topnienia: –64 °C
Temp. Zapłonu: 17
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008335
Numer CAS: 110-18-9
Jednostka: 2372
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0320ab52c55c0a8f98cf324d8fbd54d6e93a74a0&vid=3bd937bb4b32baa2c35887ef04b14f9a10cc0dce&prid=web&clid=SAPDAM