Drukuj
Roztwór suszący żele do żeli białkowych
Dostawca: G-Biosciences
786-685 786-686
786-685EA 1340 PLN
786-685 786-686
Roztwór suszący żele do żeli białkowych
Elektroforezy, Żele Żele prefabrykaty
This gel drying solution effectively and evenly dries protein electrophoresis gels by the mechanism of passive evaporation and is suitable for permanent gel storage and densitometry.
  • Ready to use
  • Regulates rate of drying
  • Prevents cracking of the gel
  • Compatible with all drying membranes