Drukuj
Rękawice lateksowe, Veniclean 1340
Dostawca: DELTA PLUS
V1340/6-7 V1340/7-8 V1340/8-9
DELPV1340/6-7EA 84.2 PLN
DELPV1340/6-7 DELPV1340/7-8 DELPV1340/8-9
Rękawice lateksowe, Veniclean 1340
Rękawice
Te jednorazowe, wodoodporne rękawice zapewniają ograniczoną ochronę przed rozpryskami chemicznymi.
  • Niejałowe, bezpudrowe, gładkie wykończenie
  • Wysoka zręczność: Nadają się do precyzyjnej manipulacji
  • Kompatybilne ze wszystkimi rodzajami żywności
  • Oburęczny
Idealny do użytku w laboratoriach, szpitalach, salonach kosmetycznych, placówkach opiekuńczych oraz w przemyśle farmaceutycznym.
Certyfikaty: EN 455-1/2/3, EN ISO 374-1 Type C (KT), EN ISO 374-5 VIRUS; AQL 1,5
Dopuszczone do kontaktu z żywnością