Drukuj
Łażnie grzewcze, Precisterm
Dostawca: SELECTA
6000141 6000388 6000386
SELE6000141EA 5280 PLN
SELE6000141 SELE6000388 SELE6000386
Łażnie grzewcze, Precisterm
Łaźnie Łaźnie grzewcze
Double skinned AISI 310 stainless steel tank with an exterior case of AISI 304 stainless steel. The heating elements embedded in INCOLOY heat and corrosion resistant stainless steel.
  • Illuminated mains power switch
  • Hydraulic thermostat temperature control, synchronised with the 'ON' indicator lamp
  • Safety thermostat cut out indicator lamp (DIN 12877.2)