Drukuj
Natrysk do nag?ych wypadków, na?cienny
Dostawca: Broen Lab
118-0400EA 2790 PLN
118-0400
Natrysk do nag?ych wypadków, na?cienny
Artykuły pierwszej pomocy Prysznice
Body shower for wall mounting. In brass with chemical resistant red polycoating.
  • With self-draining shower head
  • Pull rod for simple operation
  • Easy to mount and install
  • Pre-mounted valve
Connection: G ¾" A
Min. working pressure: 1 bar
Depth: 660 mm
Height: 700 mm
Weight: ~3 kg
Certyfikaty: EN 15154-1/-2; ANSI Z358.1