Drukuj
Heracell™ VIOS CO₂ incubators
Dostawca: Thermo Scientific
51900293 51901126 51901144 51030704 51030661 51031540 51031823 51033548 51033549 51033558 51033559 51033588 51033589 51033598 51033599 51033571 51033575 50163006 50163007 50163008 50163009
390-4426EA 10.1 PLN
390-4426 HERA51901126 390-0906 390-0898 390-0900 390-1038 390-1040 390-1526 390-1527 390-1528 390-1529 390-1532 390-1533 390-1534 390-1535 390-1536 390-1539 390-1540 390-1541 390-1542 390-1543
Heracell™ VIOS CO₂ incubators
Inkubatory Inkubatory CO₂
The Heracell™ VIOS series has been designed for sensitive cultures like stem and primary cells in leading research, pharmaceutical and clinical applications. The units are available with either electropolished stainless steel or 100% pure copper interiors and have adjustable, perforated shelving, easy to clean corners with convenient access port and a reversible exterior door for added flexibility.
  • Aktywny przepływ powietrza THRIVE utrzymuje jednorodne warunki zapobiegając niechcianym zmianom próbki z szybkim odzyskiwaniem czasu poniżej 10 min wykorzystanej żywotności, czujniki kompensacji CO₂ oraz monitoring rzeczywistych wartości za pomocą podwójnych sond temperaturowych in situ. W opcji kontroler O₂ do optymalizacji wzrostu komórek ssaków
  • Intuicyjny ekran dotykowy iCAN wyświetla wszystkie parametry i funkcje - dane/ błędy logowania, komunikaty operacyjne, wiele języków oraz możliwość ściągania wyników poprzez standardowe USB
  • Zintegrowany zbiornik na wodę z wbudowanym schładzaniem dostarcza 93% rH przy suchej komorze i wodzie, zapewnia monitorowanie bez przeszkadzania hodowlom komórek, ulepszony dostęp
  • Całonocny 12-godzinny cykl odkażania SteriRun™ zapewnia równomierną sterylizację 6-log na wszystkich powierzchniach bez potrzeby wyjmowania czujników. Dekontaminacja jednego urządzenia, podczas gdy w drugim kontynuowana jest praca
  • Filtr powietrza HEPA klasy 5 chroniący całą komorę jest w standardzie. Z opcją zmodernizowania do komory wykonanej z 100% litej miedzi dla całkowitego zapobiegania skażeniu
Sondy pomiarowe i czujniki gazów umieszczone są w komorze, aby szybko reagować na wszelkie odchylenia od ustalonych warunków. Dwa czujniki temperatury z regulatorem PID zapewniają poprawną kontrolę temperatury, zapobiegając przegrzaniu komory po zamknięciu drzwi. Temperatura uzyskuje wartość zadaną w czasie 5 minut po 30 sekundowym otwarciu drzwi. Istnieje wybór technologii czujników CO₂: odporny na temperaturę, bez żarówkowy czujnik podczerwieni IR180Si, który zastępuje tradycyjne żarowe źródła podczerwieni, z silikonowym emiterem MEMS, poprawia stabilność i żywotność technologii. Czujnik ten jest idealnym rozwiązaniem dla laboratoriów oczekujących najlepszych cech obu tych technologii. Zmiany temperatury, wilgotności, zawartości tlenu i ciśnienia barometrycznego nie wpływają na pomiar CO₂.
Alternatywą jest czujnik TC180, który oferuje zalety tradycyjnych technologii IR, nie ograniczając żywotności standardowej żarówki. Czujnik jest idealny do codziennych zastosowań przy hodowli komórek, dający lepszą stabilność przy wewnętrznej kompensacji wilgotności, minimalizując błędy pomiędzy kalibracjami. Wiele typów komórek najlepiej rozwija się w inkubatorach przy ograniczonym stężeniu tlenu. Hodowanie komórek przy niższym stężeniu tlenu poprawniej symuluje warunki fizjologiczne, wyniki zachowania komórek są bardziej wiarygodne i zbliżone do środowiska badań in vivo.
Inkubatory z płynną regulacją ilości tlenu są wyposażone w zaawansowane czujniki tlenku cyrkonu, które generują warunki mające pomóc komórką rosnąć szybciej i zdrowiej. Użytkownicy mogą wybrać inkubator o kilku zakresach O₂: symulacja niedotlenienia (1-21% O₂) dla zastosowań w przypadku badań komórek podstawowych, komórek macierzystych i zarodków oraz symulacja nadmiaru tlenu (5-90%) do badań płuc, siatkówki i innych tkanek wrażliwych.
Certyfikaty: CE, CSA.
Dodatkowe informacje: Dedykowane inkubatory z modyfikowanymi komorami można dostosować za pomocą szafek komorowych, te zdejmowalne, zabezpieczone komory zostały zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności hodowli i bezpieczeństwa wrażliwych kultur, takich jak komórki macierzyste i pierwotne, w inkubatorach często otwieranych lub dzielonych. Wszystkie elementy systemu Cell Locker należy zamawiać osobno.
Dodatkowe informacje: Dostarczana z półkami perforowanymi ze stali nierdzewnej i oprogramowaniem gromadzenia danych pozwalającym na przechwytywanie danych poprzez umieszczony z tyłu komory port USB (Ø 42 mm). Szeroka gama akcesoriów i opcji montowanych fabrycznie, takich jak sygnał wyjściowy 4-20 mA do współpracy z zewnętrznymi systemami gromadzenia danych, lewe drzwi, wewnętrzna osłona gazowa CO₂, N₂/O₂ oraz potrójne, gazoszczelne wewnętrzne drzwi ekranowane, dostępnych na zapytanie. Przed złożeniem zamówienia, prosimy o kontakt z firmą Avantor w celu otrzymania informacji o aktualnie stosowanych i dostępnych rozwiązaniach.