Drukuj
Test immunofluorescencyjny, IMAGEN™
Dostawca: THERMO FISHER DIAGNOSTICS
S610830-2 S610930-2 S611030-2 S611130-2 S611230-2 S611330-2 S611430-6 S612130-2
OXOIS610830-2EA 635 PLN
OXOIS610830-2 OXOIS610930-2 OXOIS611030-2 OXOIS611130-2 OXOIS611230-2 OXOIS611330-2 OXOIS611430-6 OXOIS612130-2
Test immunofluorescencyjny, IMAGEN™
Systemy do testów mikrobiologicznych Zestawy testów mikrobiologicznych Testy immunologiczne na wykrywanie wirusów
IMAGEN™ is a qualitative direct immunofluorescence test used for detection and confirmation of the presence of virus in cell culture or in clinical specimen.
  • Very specific