Roztwór blokujący, BLOK™ Kazeina
Dostawca: G Biosciences
786-194
786-196
786-194EA
1840
PLN
786-194
786-196
Roztwór blokujący, BLOK™ Kazeina
Bufory
Bufory do elektroforezy
Bufory blokujące
BLOK™ Casein is a purified protein, used for blocking free binding sites in Western blot, ELISA plate well, immunohistochemistry and other immunochemical applications.
- Ready to use
- Available in the choices of TBS or PBS buffers