Drukuj
Butelki wąskie, okrągłe, typu Boston, z zakrętkami, Azlon®
Dostawca: SciLabware
BRC0500 BRC1000
215-3597EA 1160 PLN
215-3597 215-3598
Butelki wąskie, okrągłe, typu Boston, z zakrętkami, Azlon®
Butelki i butle Butle plastikowe
Polycarbonate, highly transparent.
  • Leakproof
  • Suitable for repeated sterilisation by autoclaving at +121 °C
  • Heavy-duty and durable
Ideal for the preparation and storage of biological media, reagents and aqueous solutions. With linerless polypropylene cap.