Drukuj
Karty filtracyjne, brązowe, do komór TPX, SHANDON™
Dostawca: Epredia
SHAN5991023EA 468 PLN
SHAN5991023
Karty filtracyjne, brązowe, do komór TPX, SHANDON™
Filtry Filtry i koncentratory wirówkowe
Highly absorbent disposable filter cards for use with TPX chamber.
  • Use for sample volumes of 0,4 ml or less
  • For single chambers
Not for use with Cytofunnel™ disposable sample chambers.