Drukuj
Wkładki do rękawic, Puri ESD Top Fit
Dostawca: PURITECH
TFG600ESD/S TFG600ESD/XL TFG600ESD/M TFG600ESD/L TFG600ESD/XXL
112-6220EA 453 PLN
112-6220 112-6221 112-6219 112-6218 112-6222
Wkładki do rękawic, Puri ESD Top Fit
Rękawice
Te cienkie wkładki rękawic wykonane w 100% z miękkiej tkaniny nylonowej z powłoką węglową i PU na opuszkach palców nadają się do przenoszenia elektroniki.
  • Specjalnie dopasowany do dłoni
  • Doskonała sprawność manualna
  • Antystatyczna, zapobiega szkodliwemu wyładowaniu elektrostatycznemu
  • Chroni ludzi i produkty przed elektrycznością statyczną
Idealny do montażu LSI, VLSI, półprzewodników, a także komputerów i instrumentów precyzyjnych.
Grubość powłoki: 0,1 mm