Drukuj
kwas 2-[4-(2-hydroksyetylo)-1-piperazynylo]etanosulfonowy, bezwodny ≥99.5% do produkcji biofarmaceutycznej
Dostawca: VWR Chemicals
30487.366EA 6880 PLN
30487.366 30487.297 30487.468
kwas 2-[4-(2-hydroksyetylo)-1-piperazynylo]etanosulfonowy, bezwodny ≥99.5% do produkcji biofarmaceutycznej
kwas 2-[4-(2-hydroksyetylo)-1-piperazynylo]etanosulfonowy
HEPES
Formuła: C₈H₁₈N₂O₄S
MW: 238,31 g/mol
Temp. topnienia: 210…215 °C
Gęstość: 1,448 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006158
Numer CAS: 7365-45-9
Numer WE (dawny EINECS): 230-907-9
Klasyfikacja Merck : 13,04672
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/07/41813807.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.5 %
Appearance White crystalline powder
Cell culture toxicity Passes test
DNases Not detected
Identification by IR Conforms to structure
Proteases Not detected
RNases Not detected
Solubility (1 mol/l) Clear.colourless.complete
pKa (20°C) 7.45 - 7.65
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Ignition residue Max. 0.3 %
Water Max. 0.5 %
Ca (Calcium) Max. 5 ppm
Cu (Copper) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Mg (Magnesium) Max. 5 ppm
Mn (Manganese) Max. 5 ppm
Absorbance (260 nm) (1 mol/l) Max. 0.10
Absorbance (280 nm) (1 mol/l) Max. 0.10
Bioburden Max. 100 CFU/g
Endotoxin (0,2 %) Max. 0.1 EU/mg