Drukuj
Rękawice uniwersalne, AlphaTec® 87-195
Dostawca: Ansell
87-195/6.5-7 87-195/7.5-8 87-195/8.5-9 87-195/9.5-10
112-6437EA 98.4 PLN
112-6437 112-6438 112-6439 112-6440
Rękawice uniwersalne, AlphaTec® 87-195
Rękawice
Te rękawice lateksowe z naturalnego kauczuku i bawełnianą podszewką zapewniają odporność na działanie cieczy i mechaniczne.
  • Specjalnej obróbka, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych
  • Prosty mankiet
  • Zapewnia wyjątkową czułość
  • Konstrukcja rybiej łuski zapewnia dobrą przyczepność
Idealny do stosowania w zastosowaniach spożywczych, takich jak przetwórstwo drobiu, przetwórstwo wołowiny i trzody chlewnej, przetwórstwo ryb i przetwórstwo owoców i warzyw. Nadaje się również do zastosowania w sprzątaniu.
Certyfikaty: EN 388:2016 (1010X), EN ISO 374-1 Type B (KLT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421; Kat. III
Dopuszczone do kontaktu z żywnością