Drukuj
L(+)-asparagina, anhydrous 98.0-102.0% for biopharmaceutical production
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: L-Asparagine, (S)-(+)-Asparagine, H-Asn-OH
15005.297EA 5570 PLN
15005.297 15005.180 15005.366
L(+)-asparagina, anhydrous 98.0-102.0% for biopharmaceutical production
L(+)-asparagina
Formuła: H₂NCOCH₂CH(NH₂)CO₂H
MW: 132.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 343
Temp. topnienia: 234…235 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064401
Numer CAS: 70-47-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-735-9
Klasyfikacja Merck : 12,00872
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f3bc8a15c3e973916b0a6ca62d12f6953e5a027&vid=3d09743d0834d64e4719e8295f634c39195c571f&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 98.0 - 102.0 %
Appearance White crystalline powder
Cell culture toxicity Passes test
DNases Not detected
Identification by IR Conforms to structure
Proteases Not detected
RNases Not detected
Solubility (10 %; diluted HCl) Clear and complete
Spec. opt. rot. (C=10; HCl 6 N;on dried) 33.0 - 36.5 °
Aspartic acid Max. 2 %
Heavy metals (as Pb) Max. 15 ppm
Ignition residue Max. 0.1 %
Loss on drying (105°C; 3 h) Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.03 %
Bioburden Max. 100 CFU/g
Endotoxin (2 g/l) Max. 0.04 EU/mg