Drukuj
Końcówki automatyczne, do automatycznego systemu podawania płynów Oasis, Axygen®
Dostawca: Corning
OT-50-R-S OT-200-R OT-100-R
AXYGOT-50-R-SEA 0 PLN
AXYGOT-50-R-S AXYGOT-200-R AXYGOT-100-R
Końcówki automatyczne, do automatycznego systemu podawania płynów Oasis, Axygen®
Końcówki do pipet
Te końcówki dotyczące systemów automatyzacji Dynamic Device Oasis są produkowane zgodnie z rygorystycznymi specyfikacjami przy ścisłej kontroli procesu i montowane za pomocą automatyzacji, aby zapewnić stałą wydajność i jakość.
  • Przezroczysty PP
  • Certyfikowany wolne od RNase / DNazy
  • Nie pirogenny
The Oasis series robotic tips are engineered to exact dimensions of OEM tips to ensure automation compatibility.