Drukuj
Pojemniki na próbki, z nakrętką, niepirogenne, Sterilin®
Dostawca: STERILIN
128PYR 125PYR 129PYR 190PYR 165PYR 185PYR
215-3684EA 3430 PLN
215-3684 215-3683 216-1558 215-3687 215-3685 215-3686
Pojemniki na próbki, z nakrętką, niepirogenne, Sterilin®
Pojemniki na próbki Pojemniki na próbki
PS, with PE, PP oder metal screw cap.
  • In vitro use only
  • Gamma irradiated
  • Leak tested in accordance with EN14254 Annex D and BS5213
  • Lot number on each container label and test certificate supplied for each lot
Suitable for the storage of samples/formulation work/ sterility testing and endotoxin testing. Certified endotoxin free to levels below 0,01 EU/ml (Limulus Amoebocyte Lysate (LAL) test).
Perform sterility and endotoxin tests with Thermo Scientific™ Sterilin™ non-pyrogenic polystyrene containers. Not available in America.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904