Drukuj
Kolby Erlenmeyera, z nakrętką
Dostawca: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
0748-10-2000 0748-10-3000 0748-10-025045
NEUB0748-10-2000EA 0 PLN
NEUB0748-10-2000 NEUB0748-10-3000 NEUB0748-10-025045
Kolby Erlenmeyera, z nakrętką
Kolby Kolby Erlenmeyera
Szkło borokrzemowe, 3.3, przezroczyste.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna, dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Podziałka objętości i miejsce do oznakowania. Zakrętka z uszczelką pokrytą PTFE.