Drukuj
VWR®, Sita testowe, 315×75 mm, z kwadratowymi otworami
Dostawca: VWR Collection
510-1187EA 1540 PLN
510-1187 510-1188 510-1189 510-1190 510-1191 510-1192 510-1193 510-1194 510-1195 510-1196 510-1197 510-1198 510-1199 510-1200 510-1202 510-1203 510-1204 510-1205 510-1206 510-1207 510-1208 510-1209 510-1210 510-1211 510-1212 510-1213 510-1214 510-1215 510-1216 510-1217 510-1218 510-1219 510-1220 510-1221 510-1222 510-1223 510-1224 510-1225 510-1226 510-1227 510-1228
VWR®, Sita testowe, 315×75 mm, z kwadratowymi otworami
Sita Sita testowe
Rama: Stal nierdzewna; blacha perforowana: Stal ocynkowana, ISO 3310-2, ASTM E323, BS 410, AFNOR
Opcjonalnie: Certyfikat kalibracji 3.1 zgodnie z DIN EN 10204.
Sita i akcesoria o innych wymiarach dostępne na zapytanie.
W celu zapoznania się z pełną ofertą zapraszamy na www.vwr.com.
Wszystkie sita dostarczane są z numerem seryjnym oraz certyfikatem zgodności 2.1 wg DIN EN 10204. Dostępne dodatkowe certyfikaty i usługi kalibracyjne. Skontaktuj się z lokalnym biurem sprzedaży Avantor, aby uzyskać dodatkowe informacje.
Dodatkowe informacje: Dostarczany z certyfikatem zgodności 2.1 wg DIN EN 10204.