Drukuj
Butelki, szeroka szyjka, kwadratowe, z gwintem
Dostawca: RIXIUS
1-1301-0100-32 1-1301-0250-45 1-1301-0500-54 1-1301-1000-54
215-4751EA 791 PLN
215-4751 215-4752 215-4753 215-4754
Butelki, szeroka szyjka, kwadratowe, z gwintem
Butelki i butle Butelki szklane
Szkło sodowo-wapniowe, oranżowe, z nakrętek.
  • Dobre właściwości chemiczne i fizyczne.
  • Do zastosowań bez wysokiego obciążenia cieplnego.
  • Na prośbę dostępne są różne rodzaje zamknięć
Gwint DIN Oszczędzanie przestrzeni w przechowywaniu i transporcie Stabilny, antypoślizgowy Oranżowe do ochrony materiałów wrażliwych na światło.