Drukuj
Wytzrąsarki do mikropłytek , Jitterbug
Dostawca: BOEKEL SCIENTIFIC
270400 270440
BOEI270400EA 25460 PLN
BOEI270400 BOEI270440
Wytzrąsarki do mikropłytek , Jitterbug
Wytrząsarki Wytrząsarki do mikropłytek
Designed to suitable for two or four standard microplates or strip trays.
  • Calibration 'Mode'
  • Temperature calibration
  • Heated lid to provide greater uniformity
  • Independently set temperature, shaking speed and mixing duration