Drukuj
Wspornik do pakowania kolumn, Quickfit®.
Dostawca: SciLabware
EX13/23 EX13/12 EX13/25
201-8369EA 117 PLN
201-8369 BIBBEX13/12 BIBBEX13/25
Wspornik do pakowania kolumn, Quickfit®.
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Lejki filtracyjne Lejki ze szlifem
PYREX®, borosilicate glass.
Designed to support Raschig rings within plain fractionating columns. Support is passed through socket of column and rests at the constriction above the cone.