Drukuj
Eksykator próżniowy z płytkami
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
5305-0609 5305-0910 5305-1212
NALG5305-0609EA 865 PLN
NALG5305-0609 NALG5305-0910 467-3121
Eksykator próżniowy z płytkami
Eksykatory Eksykatory z tworzyw sztucznych
Systemy komór próżniowych zawierają przeźroczysty słoik i płytkę z uszczelką neoprenową i adapterem na węża o średnicy wewnętrznej 6,4 mm. Są dostępne słoiki z poliwęglanu (PC) lub polieteroimidu (PEI). Białe płytki są wykonane z polipropylenu (PP) lub poliwęglanu (PC) i posiadają neoprenowe uszczelki.
  • Wytrzymują pełną próżnię bez ryzyka implozji lub powstania odprysków
  • Przydatne jako komory z kontrolowanym środowiskiem do odgazowywania i liofilizacji
Uwaga: Nie autoklawuj słoików przeznaczonych do pracy w próżni. Nie używaj z nienasyconymi węglowodorami halogenowanymi.Ponadto, słoiki z PC nie mogą być używane z innymi rozpuszczalnikami organicznymi, kwasami i zasadami.