Drukuj
J.T.Baker® BAKERBOND spe™ narc™-1 J.T.Baker® BAKERBOND spe™ narc™-2, Kolumny SPE
Dostawca: Avantor
7225-04EA 0 PLN
7225-04 7221-03
J.T.Baker® BAKERBOND spe™ narc™-1 J.T.Baker® BAKERBOND spe™ narc™-2, Kolumny SPE
Kolumny chromatograficzne
Standardowe ultraczyste kolumny SPE z PP są stosowane do próbek o wielkości od 0,2 do 10 ml, kiedy wymaga się standardowej prędkości, odzysku i stężenia końcowego. Kolumny te nadają się idealnie do oddzielania narkotyków i małych cząsteczek. Aby zachować wydajność sorbentu, kolumny są pakowane próżniowo. Zoptymalizowane próbówki z zaokrąglonym obrzeżem i spieki są wykonane z ultraczystych polimerów. Probówki pasują do większości urządzeń przetwarzających i stojaków.
  • Na bazie krzemionki
  • Ekstrakcja związków z objętości roztworów próbek od kilkuset µl do 1 L
  • Przetwarzanie za pomocą próżni, nadciśnienia lub wirowania
Zastosowania ogólne: kolumny ekstrakcyjne narc™-1 to kolumny trybu mieszanego służące do oddzielania metabolitów karboksy-tetrahydrokannabinolu (THC) z moczu. Jednorazowe kolumny ekstrakcyjne narc™-2 są zazwyczaj stosowane do oddzielania analitów hydrofobowych/zasadowych (kokaina, benzoiloekgonina) z moczu.
Te kolumny SPE mogą być stosowane w trybie odwróconego układu faz.