Drukuj
Białko A, HRP (peroksydaza chrzanowa)
Dostawca: Cytiva
NA9120-1MLEA 3300 PLN
GEHE25-0051-72 NA9120-1ML
Białko A, HRP (peroksydaza chrzanowa)
Ekspresji białek Odczynniki do ekspresji białek
Protein A conjugated with Horseradish peroxidase for detection of immunoglobulins via affinity to the Fc region - typically IgG from many mammalian species. For use in immunodetection and in situ hybridisation applications.