Drukuj
Arkusz absorbujący do opakowań medycznych
Dostawca: Daklapack
DAKL460583EA 736 PLN
DAKL460583
Arkusz absorbujący do opakowań medycznych
Koperty i pojemniki wysyłkowe
These non-transparent absorbing materials are part of the packaging instruction P650. In emergencies the material will absorb all the liquid that has to stay inside the packaging. The absorbing sheets are on one side provided with a fluid-tight base. That ensures that the outside will stay clean and dry.