Drukuj
Złącza rurek w kształcie litery T
Dostawca: PIEPER FILTER
PP-S16S16T PP-S24S24T PP-S32S32T PP-S40S40T PP-S48S48T1 PP-S64S64T1
229-4131EA 252 PLN
229-4131 229-4132 229-4133 229-4134 229-4135 229-4136
Złącza rurek w kształcie litery T
Okucia i złącza
Mini connectors for tubing, made of PP, translucent, T-shape.
  • Good temperature resistance
  • Good chemical resistance