Drukuj
Kolby do hodowli komórkowych, Corning® PureCoat™ ECM mimetic, peptyd fibronektyny lub peptyd kolagenu I
Dostawca: Corning
356242 356243 356272 356273 356275 356245
734-2584EA 2610 PLN
734-2584 734-2585 734-2496 734-2497 734-2699 734-2697
Kolby do hodowli komórkowych, Corning® PureCoat™ ECM mimetic, peptyd fibronektyny lub peptyd kolagenu I
Kolby Butelki do hodowli komórkowych
Kolby mimetyczne Corning® PureCoat ™ ECM są pokryte biologicznie aktywnymi syntetycznymi, pozbawionymi zwierząt peptydami, które są kowalencyjnie połączone z zastrzeżoną powierzchnią, aby zapewnić wysoce spójną alternatywę dla złożonych peptydów zewnątrzkomórkowych. Unikalna three- lub five-warstwowa konstrukcja Multi-Flask pozwala hodować więcej komórek w tej samej ilości miejsca w inkubatorze, podczas gdy wstępnie powlekane powierzchnie fibronektyny lub peptydu kolagenu I eliminują czasochłonne i niespójne protokoły samopowlekania. Mimetyczne kolby PureCoat ECM Mimetic mają taki sam ślad, objętość odczynnika i gęstość wysiewu komórek na jednostkę powierzchni jak kolby 175 cm² (T-175).
  • Wolna od zwierząt, wstępnie powlekana syntetyczna powierzchnia peptydu dla przewidywalnego zwiększenia skali
  • Usprawnia przepływ pracy z kulturami komórkowymi, zmniejszając ryzyko manipulacji i zanieczyszczenia
  • Równomierny rozkład pożywek na wszystkich warstwach dla jednorodnego wzrostu komórek
  • Możliwość mieszania komórek i odczynników w kolbie Multi-Flask oszczędza czas i zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia
  • Elastyczna konstrukcja umożliwia nalewanie lub zasysanie / odzyskiwanie komórek za pomocą pipety
Certyfikaty: Wyprodukowano zgodnie z normami cGMP i ISO 9001: 2008, ISO 13485: 2012.