Drukuj
Rękawice odporne na chemikalia, UltraNeo 340
Dostawca: MAPA
34340010 34340018 34340019
MAPA34340010EA 53.9 PLN
MAPA34340010 MAPA34340018 MAPA34340019
Rękawice odporne na chemikalia, UltraNeo 340
Rękawice
Te rękawice przemysłowe wykonane z neoprenu/lateksu mają tekstylną podszewkę dla dodatkowego komfortu.
  • Nadaje się do długotrwałego noszenia
  • Wielka zręczność dzięki zmniejszonej grubości rękawic
  • Mankiet zapiekany
  • Gładkie wykończenie zewnętrzne
Idealny do stosowania w przemyśle motoryzacyjnym/mechanicznym, do produkcji akumulatorów, pomp i sprężarek, do obróbki drewna, czyszczenia przemysłowego oraz do trzymania i transportu chemikaliów.
Thickness: 1,15 mm
Colour: Black
EN 374 (CKL), EN 388 (3121), EN 407 (X1XXXX), Cat. III; AQL 1,5
Certyfikaty: EN ISO 374-1 Type A (CLMNST), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (2121X), EN 407 (X1XXXX), Kat. III