Drukuj
Kolby miarowe, klasa A, niebieskie oznaczenia
Dostawca: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
0293-04-0150 0293-04-035014
NEUB0293-04-0150EA 300 PLN
NEUB0293-04-0150 NEUB0293-04-035014
Kolby miarowe, klasa A, niebieskie oznaczenia
Kolby Kolby miarowe
Szkło borokrzemowe, 3.3, z korkiem PE.
  • Z jednym oznaczeniem podziałki
  • Dobra odporność chemiczna, dobra odporność na temperaturę