Drukuj
Łodzie wagowe, jednorazowe
Dostawca: KARTELL
11103 11104 11105 1110003 1110103 1110109 1110203 1110209
KART11103EA 875 PLN
KART11103 KART11104 KART11105 KART1110003 KART1110103 KART1110109 KART1110203 KART1110209
Łodzie wagowe, jednorazowe
Łódeczki Łódeczki wagowe
Tacki wagowe, wysokoudarowe PS.
  • Prosty wzór w kształcie lejka
  • Model DS jest dostępny w dwóch kolorach: białym i czarnym, dzięki czemu operator może z łatwością rozpoznać pozostałości próbki na tacce
  • Odtwarzalna waga tacki: zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi partiami jest zwykle mniejsze niż 5%
  • Właściwości antystatyczne
Lekkie tacki wagowe o kształcie rombu bądź kwadratu umożliwiają łatwy i tani sytem ważenia substancji bez właściwośći zanieczyszczających (wykonany z HIPS z powierzchnią hydrofobową).