Drukuj
Koncentratory odśrodkowe, kompletne systemy i pakiety systemowe, CentriVap®
Dostawca: LABCONCO
7982011 7983014 7982035 7983035 7989601 7989635 7315032 7315030 7315033 7315031 7315062 7315060 7315061 7315063 7995811
531-0223EA 80070 PLN
531-0223 531-0224 LBCP7982035 LBCP7983035 535-0409 LBCP7989635 431-0235 431-0231 431-0237 431-0233 431-0236 431-0232 431-0234 431-0238 LBCP7995811
Koncentratory odśrodkowe, kompletne systemy i pakiety systemowe, CentriVap®
Wyparki Koncentratory wirówkowe
Wyparki próżniowe CentriVap® są oferowane jako kompletne systemy lub pakiety systemowe. Do pracy z agresywnymi rozpuszczalnikami (TFA, kwas octowy, itp.) zalecany jest model kwasoodporny. Dostępne są także modele z izolacją Heat Boost wokół ścianek komory pozwalające na przyspieszenie odparowania rozpuszczalników wysokowrzących.
  • Komora z aluminium powlekanego żywicą epoksydową
  • Wirowanie pod kontrolą mikroprocesora, maksymalna prędkość obrotowa 1725 min⁻¹ oraz ogrzewanie pod kontrolą mikroprocesora, do temp. +100°C
  • Panel sterowania z przyciskami włącznika,
Więcej informacji o produkcie
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Typ System CentriVap®
Environmentally Preferable
Pamięć 1 - 9 programów
Czas cyklu (min) 1 - 999 min
Czas nagrzewania 1 - 999 min