Drukuj
J.T.Baker® BAKERBOND Speedisk®, dyski ekstrakcyjne
Dostawca: Avantor
8055-06EA 1730 PLN
8055-06 8055-07 8056-06 8057-06 8058-06 8060-06 8061-06 8068-07 8072-06 8072-07 8082-06
J.T.Baker® BAKERBOND Speedisk®, dyski ekstrakcyjne
Filtry Krążki filtracyjne
Tarcze są zmontowane w celu użycia podczas przygotowania próbek wodnych do analizy. Konfiguracja laminarna zapewnia zdolność filtracji i charakterystykę wlotową, które maksymalizują dostęp cząsteczek analitu do sorbentu mikrocząstkowego. Konstrukcja dysku jest odporna na zatykanie i zapewnia wysoką przepustowość, nawet gdy próbki zawierają substancje stałe.