Drukuj
J.T.Baker® BAKERBOND®, opakowania wstępne o wąskich porach
Dostawca: Avantor
7025-00EA 0 PLN
7025-00 7028-00 7046-00 7043-00 7043-01 7365-10 7046-01
J.T.Baker® BAKERBOND®, opakowania wstępne o wąskich porach
Sorbenty chromatograficzne Sorbenty do flash chromatografii
Materiały opakowaniowe do niskociśnieniowej chromatografii przygotowawczej i chromatografii flash. Stabilne chemiczne przy pH od 2 do 8,5 Nie ulegają uszkodzeniu podczas używania środków czyszczących i przeciwbakteryjnych, takich jak azydek sodu, rozcieńczone wodne roztwory kwasu trifluorooctowego i octowego, rozpuszczalników organicznych, takich jak metanol i acetonitryl oraz stężonych wodnych roztworów soli i mocznika. Wypełnienie zawiera cząstki o nieregularnych kształtach.