Drukuj
J.T.Baker® BAKER-flex®, arkusze TLC, wstępnie powlekane
Dostawca: Avantor
4467-02EA 1720 PLN
4467-02 4467-04
J.T.Baker® BAKER-flex®, arkusze TLC, wstępnie powlekane
Płytki do TLC
Wstępnie powlekane elastyczne arkusze poliestrowe Baker-flex® mają twardą, odporną na ścieranie powłokę i podłoże odporne na rozpuszczalniki, co zapewnia szybkie i czyste rozdzielanie. Na arkuszach można pisać i docinać je na odpowiedni wymiar.