Drukuj
J.T.Baker®, szklane procesory kolumnowe SPE
Dostawca: Avantor
7208-00EA 17800 PLN
7208-00 6998-00
J.T.Baker®, szklane procesory kolumnowe SPE
Pułapka próżniowa
Te procesory kolumn szklanych to specjalnie zaprojektowane szklane komory próżniowe, które umożliwiają jednoczesne analizowanie wielu próbek. Szklana komora umożliwia niezakłócony podgląd próbek przez cały czas.
  • Jednoczesna analiza wielu próbek
  • Niezakłócony podgląd próbek
  • Specjalnie zaprojektowane szklane komory próżniowe
Procesor SPE-12G pozwala na jednoczesną analizę do 12 próbek i zawiera 12 złączek typu luer, 12 indywidualnych zaworów odcinających do kontroli przepływu, 12 igieł do pobierania z polipropylenu, wakuometr/sterownik oraz zestaw stojaków, który mieści różne naczynia szklane.
Procesor SPE-24G pozwala na analizę do 24 próbek w ciągu 20 - 30 minut i zawiera 24 złączki typu luer, 24 indywidualne zawory odcinające do kontroli przepływu, 24 igły do pobierania z polipropylenu, wakuometr/sterownik oraz zestaw stojaków, który mieści różne naczynia szklane.
Dodatkowe informacje: Obie jednostki są dostarczane z kolektorem próżniowym, stojakiem do pobierania próbek z trzema słupkami wsporczymi, czterema półkami o regulowanej wysokości z zaciskami wsporczymi oraz instrukcją obsługi.