Drukuj
Kolby miarowe, klasa B, białe oznaczenia, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
246703251 246702555 246700957 246701053 246701259 246701456 246707356 246706351 246705458 246704453 246703654 246701756
612-5277EA 233 PLN
612-5277 612-5276 612-5271 612-5272 612-5273 612-5274 612-5282 612-5281 612-5280 612-5279 612-5278 612-5275
Kolby miarowe, klasa B, białe oznaczenia, DURAN®
Kolby Kolby miarowe
DURAN® Szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste, z korkiem PE.
  • Z jednym oznaczeniem podziałki
  • Ergonomiczny korek
  • Dobra odporność chemiczna, dobra odporność na temperaturę
Granice błędów zgodnie z klasą B, DIN EN ISO 1042.
*Szeroka szyja.