Drukuj
Rurki, metalowe
Dostawca: JULABO GmbH
8930210 8930214 8930221 8930209 8930220 8930223 8930211 8930222
461-0005EA 2030 PLN
461-0005 461-0007 JULA8930221 461-0004 JULA8930220 JULA8930223 JULA8930211 JULA8930222
Rurki, metalowe
Przewody, kapilary i rury Przewody rurowe
Węże metalowe są izolowane i elastyczne dzięki złączom i łącznikom. Ta elastyczna metalowa rura może być skręcona razem z cyrkulatorem i układem zewnętrznym.Zapewnia antypoślizgowość. Potrójnie izolowane przewody mogą być stosowane są w szerokim zakresie temperatur.