Drukuj
Ręczny zawór wtryskowy z czujnikiem położenia
Dostawca: Agilent
HEWL0101-1232EA 28480 PLN
HEWL0101-1232 HEWL0101-1231 HEWL0101-1253 HEWL5063-6502 HEWL5065-9922
Ręczny zawór wtryskowy z czujnikiem położenia
Zawory Zawory iniekcyjne
The stainless steel 7725i and PEEK 9725i manual injection valves are suitable for large sample volumes, high flow rates and preparative columns sized 10 to 100 mm in diameter.